Learn More
Invitrogen™ Pinzas para blotting
Para el módulo Mini Blot de inmunotransferencia de minigeles Bolt™
Marca:  Invitrogen™ B1002
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 15341707
  • 26.11€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La junta encaja en el núcleo del cátodo (-) del módulo de inmunotransferencia. Pinzas diseñadas para la manipulación de membranas de nitrocelulosa o PVDF.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia Western
Especificaciones
Especificaciones
Análisis y ensayos de proteínas, electroforesis en gel de proteínas
Mini
Cada uno
Módulo miniblot Bolt
Pinzas pequeñas
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.