Learn More
Invitrogen™ Papeles de filtro para transferencia, 2,5 mm de grosor, 7,5 x 8,4 cm
Descripción
- Se adapta perfectamente a geles 8,6 x 13,5 cm E-PAGE™
- Diseñado para la transferencia Western de proteínas
- Grosor: 2,5 mm
- 8,6 x 13,5 cm
Las propiedades de una proteína afectan su capacidad de unirse a las superficies de la membrana.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tamaño de gel | 8,6 cm x 13,5 cm |
| Mode of Transfer | Semiseca |
| Línea de productos | Novex |
| Tipo | Papel de filtro de transferencia |
| Membrana | Membranas no incluidas |
| Cantidad | 50 láminas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |