Learn More
Invitrogen™ Novex™ de 8 a 16 %, Tris-glicina, Geles de proteínas, 26 pocillos, con adaptadores
Intervalo de separación: De 14 a 200 kd
Marca: Invitrogen™ WT8163A
Detalles adicionales : Peso : 0.59000kg
Includes: Una caja de 10 geles
Descripción
- Los geles de Tri-glicina Novex proporcionan una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas.
- Envasados individualmente para un diseño óptimo del experimento
- Compatible con la mayoría de los estándares de proteínas; utilizable para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
- Los geles de Tri-glicina Novex no contienen SDS y se pueden usar para ejecutar sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada.
Volumen de carga de muestras: 15 μl; pocillo 1D
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Especificaciones
Del 8 al 16% | |
Gradiente Page | |
De 14 a 200 kDa | |
1 caja | |
13 cm |
Tris-Glicina | |
proteína | |
26 pocillos, con adaptadores | |
8 cm |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.