Learn More
Merck™ Novagen™ KOD Hot Start Master Mix
For convenient high fidelity PCR
Marca:  Merck™ 71842-3
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448911
  • 334.08€ / 100 reacciones
Fecha estimada de envío
29-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High accuracy, yield, and processivity of commercially available proofreading DNA polymerases
  • Amplifies genomic DNA templates up to 12 kbp
  • Amplifies plasmid and lambda DNA template up to 21 kbp
  • Eliminates mispriming and primer-dimer formation
  • Convenient ambient-temperature setup compatible with automation
  • KOD Hot Start Buffer ensures optimal PCR performance over wide range of targets
Especificaciones
Especificaciones
KOD Hot Start Master Mix
100 rxn
-20°C
Videos
For Research Use Only