Learn More
Merck™ Novagen™ KOD Hot Start Master Mix
For convenient high fidelity PCR
335.00€ - 1275.00€
Especificaciones
Tipo de producto KOD Hot Start Master Mix
Requisitos de almacenamiento -20°C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15448911 Ver documentos Merck™
71842-3
100 rxn 335.00€
100 reacciones Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
13-02-2020
Añadir a la cesta
11391480 Ver documentos Merck™
71842-4
500 rxn 1275.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High accuracy, yield, and processivity of commercially available proofreading DNA polymerases
  • Amplifies genomic DNA templates up to 12 kbp
  • Amplifies plasmid and lambda DNA template up to 21 kbp
  • Eliminates mispriming and primer-dimer formation
  • Convenient ambient-temperature setup compatible with automation
  • KOD Hot Start Buffer ensures optimal PCR performance over wide range of targets
Especificaciones
Especificaciones
KOD Hot Start Master Mix
-20°C
For Research Use Only