Learn More
Merck™ Novagen™ ColiRollers™ Plating Beads
Used for plating bacteria for transformation molecular cloning applications.
Marca:  Merck™ 71013-4
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450653
  • 140.40€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío
23-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Specially treated glass beads
  • Eliminates inconsistencies of conventional methods
  • Provides even distribution of colonies
  • Sterile
  • Each package contains beads for 60 to 80 plates
  • Packaging: Glass Bottle
Especificaciones
Especificaciones
Solid
5/Pk.
15° to 30°C
Videos