Learn More
Nortriptyline Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Description
Nortriptyline Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Nortriptyline hydrochloride |
| CAS | 894-71-3 |
| Analyte or Component Names | Nortriptyline hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C19 H21 N . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP), Amitriptyline Imp. C (EP), Nortriptyline Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[a,d][7 ]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1 S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20 H,6,12-14H2,1H3;1 H |
| SMILES | Cl.CNCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?