Learn More
Masterflex™ Norprene™ Food Tubing
Ideal for the food, dairy and beverage industries
Marca:  Masterflex™ 95710-40
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497683
  • 319.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos de color beige opaco Norprene.
  • Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV.
  • No envejecen ni se oxidan.
  • Excelente resistencia a ácidos y álcalis.
  • El elastómero cumple con las normas de la FDA (21 CFR 177.2600) y la lista NSF (Estándar 51).
  • Los tubos se fabrican conforme a GMP.
  • Intervalo de temperatura: De – 51 a 135 °C (de – 60 a 275 °F).
  • Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
USP; sin DEHP; NSF-51; 3A; FDA; ADCF; sin ftalato; Farmacopea europea; NSF-61
6,4 mm
12,7 mm
15,2 m
Ideales para las industrias de alimentos, lácteos y bebidas.
- 51 °C
Resistentes al calor, al ozono y a la luz UV; no envejecen; no se oxidan; excelente resistencia a ácidos y álcalis.
Beige opaco
de 135 °C
Esterilizable en autoclave
Norprene
50 pies
3,175 mm
-60 °F
6,09 m (50 pies) por pack
Autoclave
19 psi