Learn More
Saint-Gobain Tygon™ A-60-F Tubing
Compatible with virtually all commercial cleaners and sanitizers. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ A-60-F Tubing can be repeatedly autoclaved for up to five cycle times without affecting its overall service life.
188.00€ - 427.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA, cumple con las directivas de la UE 2002/95/CE (ROHS) y 2002/72/CEE |
---|---|
Material | Norprene |
Longitud global (métrico) | 15 m |
Para utilizar con | Bomba peristáltica |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones para bombas peristálticas |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11988059
|
Saint-Gobain
R6F1243 |
9,5 mm | 15,9 mm | 3,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10033224
|
Saint-Gobain
R6F10-23 |
8 mm | 11,2 mm | 1,6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Long flex life in peristaltic pumps
- Temperature resistant from -75° F to 275° F
- Compatible with virtually all common sanitizers and cleaners
- Ozone and UV light resistant
- Repeatedly autoclavable
- Checmically compatible with a wide range of food types and cleaners
Especificaciones
FDA, cumple con las directivas de la UE 2002/95/CE (ROHS) y 2002/72/CEE | |
15 m | |
Aplicaciones para bombas peristálticas | |
1/pack | |
61 (Shore A) | |
135°C |
Norprene | |
Bomba peristáltica | |
-60 °C | |
Beige | |
Flexible |