Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Nordic
Optimiza la comodidad para todo tipo y tamaño de pies. La piel de nobuk engrasada es suave al tacto pero repele al agua como un pato. Zapato ideal para exteriores e interiores, perfecto para visitar una obra.
119.78€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negra, Marrón |
Diseñar | Nordic |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15938911
|
Emma Safety Footwear
MM72254636 |
36 |
119.78€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15948911
|
Emma Safety Footwear
MM72254637 |
37 |
119.78€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15958911
|
Emma Safety Footwear
MM72254648 |
48 |
119.78€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15968911
|
Emma Safety Footwear
MM72254649 |
49 |
119.78€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck engrasado
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negra, Marrón | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Acero |
Cordones | |
Nordic | |
Nobuck engrasado |