Learn More
Norcamphor, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 129251000
Detalles adicionales : CAS : 497-38-1 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 100g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10015973
  • 306.00€ / 100 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
497-38-1
110.156
KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
10345
C1CC2CC1CC2=O
C7H10O
MFCD00074823
norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
bicyclo[2.2.1]heptan-3-one
Especificaciones
Norcamphor
Authentic
Colorless to White
497-38-1
100.0
C7H10O
07, 57
KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
bicyclo[2.2.1]heptan-3-one
10345
Adhering Crystals
33g/mL
Plastic bottle
100g
98.5
99%
MFCD00074823
norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
C1CC2CC1CC2=O
110.156
110.16
≥98.5%
Videos
SDS Documentación