Description
- Boots are resistant to oils, grease, fuels, alkalis, acids, and disinfectants
- Protection class S5 SRC in accordance with EN ISO 20345:2011
- A robust, protective steel to cap with a penetration-resistant steel midsole
- Free of plasticizers contained in the SVHC Candidate List of the REACH Regulation
- Toe and heel reinforcement, as well as ankle protection
- Anatomically shaped sole helps to prevent foot fatigue
- Anti-static
Specifications
Specifications
| Color | Yellow |
| Material | PVC |
| Size | 38 |
| Toe Material | Steel |
| Gender | Unisex |
| Resistant To | Oils, grease, fuels, alkalis, acids, and disinfectants |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S5 |
| Product Type | Safety Shoe |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?