Learn More
Fisherbrand™ Paños para salas limpias no tejidos
Los paños para salas limpias no tejidos Fisherbrand™ son fuertes, resistentes a la abrasión, absorbentes y prácticamente libres de generación de partículas.
en la oferta
Spezifikation
Tipo de producto | Toallitas para salas blancas |
---|---|
Material | Poliéster Celulosa |
Certificaciones/conformidad | ISO Clase 5-6 (100-1000) Toallitas para salas blancas, requisitos de las toallitas USP 797 y USP 800 |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio y sala blanca |
Beschreibung
- Hechos de un material hidroentrelazado no tejido compuesto de 45 % poliéster y 55 % celulosa
- Fabricados en un entorno de sala limpia y con empaquetados en sala limpia
- Fabricados con material de policelulosa que proporciona un producto resistente, absorbente y resistente a la abrasión
- El proceso de producción garantiza una generación extremadamente baja de partículas y extraíbles químicos
- Compatible con prácticamente cualquier disolvente o solución para la limpieza y enjuagado
- Paquetes de doble embolsado
- Proporcionan trazabilidad de lote a lote
Spezifikation
Toallitas para salas blancas | |
ISO Clase 5-6 (100-1000) Toallitas para salas blancas, requisitos de las toallitas USP 797 y USP 800 | |
Laboratorio y sala blanca |
Poliéster Celulosa | |
Blanco | |
No estéril |