Learn More
Molecular Probes™ Nonionic Latex Beads, 4% w/v, 10 μm
Gránulos de látex no iónicos, 4 % p/v, 10 µm
Marca: Molecular Probes™ N37464
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en el gránulo, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.Estas microesferas de poliestireno no iónico se producen mediante la técnica de polimerización por dispersión. La superficie de partículas no iónicas está libre de grupos cargados. Las partículas se estabilizan mediante estabilizadores de polímero hidrófilo neutros, lo que las hace estables en un amplio rango de pH y con alto contenido en sal. La superficie no iónica tampoco está sujeta a los efectos de agregación de los cationes polivalentes.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de la superficie
Aplicaciones principales de las microesferas
Obtenga más información
Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra los gránulos de alta actividad, gránulos superactivos, gránulos especiales y revise los protocolos de acoplamiento de gránulos en la página de aplicaciones de gránulos de látex sin surfactantes IDC.
Creamos un producto de microesferas a medida para usted
Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (2–8 °C). | |
Gránulos de látex especializados | |
Temperatura ambiente | |
10 μm |
Poliestireno | |
IDC | |
Gránulos no iónicos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.