Learn More
Nonafluoro-1-yodobutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023278
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
423-39-2
C4F9I
345.934
MFCD00001062
PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
perfluorobutyl iodide, nonafluoro-1-iodobutane, nonafluorobutyl iodide, perfluorobutyliodide, n-nonafluorobutyl iodide, perfluoro-n-butyl iodide, 1-iodoperfluorobutane, ccris 9008, 1-iodononafluorobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo
67917
1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-yodobutano
C(C(C(F)(F)I)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
423-39-2
C4F9I
345.934
MFCD00001062
PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
perfluorobutyl iodide, nonafluoro-1-iodobutane, nonafluorobutyl iodide, perfluorobutyliodide, n-nonafluorobutyl iodide, perfluoro-n-butyl iodide, 1-iodoperfluorobutane, ccris 9008, 1-iodononafluorobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo
67917
1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-yodobutano
C(C(C(F)(F)I)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Nonafluoro-1-iodobutane is used as iodine atom donor in the synthesis of iodocyclohexane. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el nonafluoro-1-yodobutano se utiliza como donante de átomos de yodo en la síntesis de yodociclohexano. Se utiliza en el campo agroquímico, farmacéutico y de los colorantes.
Solubilidad
no miscible en agua.
Notas
sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad, lejos de los agentes oxidantes. Incompatible con los metales alcalinos y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nonafluoro-1-iodobutane
Punto de fusión -89°C to -87°C
Densidad 2.01
Punto de ebullición 67°C
Olor Pungent
Índice de refracción 1.329
Cantidad 5 g
Número UN UN3082
Beilstein 1777546
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.93
Porcentaje de pureza 97%