Learn More
Nonacarbonilo de dihierro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049154
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
15321-51-4
C9H3Fe2O9
366.804
MFCD00151465
CGJSNKHFIBINMR-UHFFFAOYSA-N
iron nonacarbonyl, enneacarbonyldiiron, nonacarbonyldiiron, 1,3-diferrabicyclo 1.1.1 pentane-2,4,5-trione; hexakis carbon monoxide, diironnonacarbonyl, diironnonacarbonyl, purum fe
71311424
monóxido de carbono;hierro;hierro(3 +);metanona
[CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Fe].[Fe+3]
15321-51-4
C9H3Fe2O9
366.804
MFCD00151465
CGJSNKHFIBINMR-UHFFFAOYSA-N
iron nonacarbonyl, enneacarbonyldiiron, nonacarbonyldiiron, 1,3-diferrabicyclo 1.1.1 pentane-2,4,5-trione; hexakis carbon monoxide, diironnonacarbonyl, diironnonacarbonyl, purum fe
71311424
monóxido de carbono;hierro;hierro(3 +);metanona
[CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Fe].[Fe+3]
It is an important reagent in organometallic chemistry and of occasional use in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nonacarbonyldiiron
Punto de fusión ∼100°C (decomposition)
Color Naranja
Densidad 2.85 g/mL
Fórmula lineal Fe2(CO)9
Cantidad 10 g
Número UN UN3179
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.79
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tri-Mu-carbonilhexacarbonildihierro
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.