Learn More
Fisherbrand™ Filtro de jeringa de PTFE no estéril
Diseñado para el análisis de rutina diario. El filtro de jeringa de PTFE no estéril Fisherbrand™ incluye una membrana de PTFE hidrófoba para la filtración de soluciones orgánicas para HPLC. Disponible en dos diámetros de membrana (13 y 25 mm) y dos tamaños de poro (0,2 y 0,45 μm).
73.25€ - 111.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material (membrana) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para una amplia gama de aplicaciones |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15161499
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm | 13 mm |
111.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15141499
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm | 25 mm |
73.25€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15171499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm | 13 mm |
110.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15151499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm | 25 mm |
73.25€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Ideal para la filtración de disolventes
- Alto procesamiento de muestras y baja unión de proteínas
- Membrana de PTFE hidrófoba resistente a productos químicos
- Carcasa de polipropileno resistente
Especificaciones
Blanco | |
No estéril | |
Polipropileno |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Para una amplia gama de aplicaciones | |
Filtro de jeringa |