Learn More
Fisherbrand™ Filtro para jeringa de nailon no estéril
Diseñado para el análisis de rutina diario. El filtro para jeringa de nailon no estéril Fisherbrand™ incluye una membrana de nailon en una carcasa de polipropileno para la filtración de soluciones acuosas agresivas de una jeringa estándar. Hay disponibles membranas de 25 mm de diámetro con tamaños de poro de 0.2 o 0.45 μm.
86.75€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Nailon |
Material (membrana) | Nailon |
Esterilidad | No estériles |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración de mezclas acuosas y mezclas de disolvente/agua agresivas |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15121499
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm |
86.75€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15131499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm |
86.75€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Diseñado para el uso con soluciones acuosas agresivas
- Ideal para la filtración de mezclas acuosas y disolventes
- Membrana de nailon hidrófila de 25 mm de diámetro
- Carcasa de polipropileno sólida y resistente a productos químicos
Especificaciones
Blanco | |
Nailon | |
Filtración de mezclas acuosas y mezclas de disolvente/agua agresivas | |
50/pack | |
Filtro de jeringa |
Nailon | |
No estériles | |
Polipropileno | |
50/paq. | |
25 mm |