Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, PTFE hidrófilo, 0,2 μm
¿Muchas muestras diferentes? UNA MEMBRANA. Filtros de PTFE hidrofílico certificados por HPLC Millex™
392.00€ - 3115.00€
Especificaciones
Color | Azul claro |
---|---|
Desechables | Sí |
Tipo de filtro | Filtro de jeringa |
Para utilizar con (equipo) | Jeringa |
Material | PTFE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16349055
![]() |
Merck
SLCR033NK |
1000Pack |
3115.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16369055
![]() |
Merck
SLLG033NB |
250Pack |
1260.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16379055
![]() |
Merck
SLLG033NK |
1000/Pk. |
2940.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16389055
![]() |
Merck
SLLG033NS |
50Pack |
392.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los filtros LCR Millex™-LG membranas de PTFE hidrófilo y están certificados para HPLC
- Para niveles bajos de extraíbles que absorben UV.
- Las membranas de PTFE hidrófilo tienen una amplia compatibilidad química, lo que permite la filtración de disolventes acuosos y orgánicos.
- Los filtros mm hidrófilos PTFE Millex™ de 33 mm tienen caudales más rápidos que los filtros de 25 mm.
- Tipo de membrana fácil de leer y tamaño de poro impreso en cada filtro Millex™.
- El diseño sobremoldeado proporciona una excelente integridad de sellado y resistencia a la explosión.
Especificaciones
Azul claro | |
Filtro de jeringa | |
PTFE | |
No estéril | |
Polipropileno | |
8,6 bares (125 psi) | |
Filtro de jeringa Millex | |
27 mm | |
33 mm |
Sí | |
Jeringa | |
100 mL | |
Preparación de muestras analíticas | |
Hidrófilo | |
Luer-Slip macho | |
<100 ml | |
33 mm |