Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, PTFE hidrófilo, 0,2 μm
¿Muchas muestras diferentes? UNA MEMBRANA. Filtros de PTFE hidrofílico certificados por HPLC Millex™
Marca: Merck SLCR033NK
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Aplicaciones:Filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas; filtración de disolventes; clarificación de soluciones acuosas y orgánicas
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con PTFE hidrófilo
- Las sustancias extraíbles más bajas, optimizando los niveles de fondo de los análisis sensibles como UHPLC y LC-MS
- Filtración de soluciones acuosas u orgánicas que contengan proteínas
- Disponibles en tamaños de poro de 0,20 μm y 0,45 μm y tres diámetros para satisfacer las necesidades de aplicación
- El material de la carcasa de polipropileno ofrece niveles bajos de extraíbles y amplia compatibilidad química
Especificaciones
Azul claro | |
Filtro de jeringa | |
PTFE | |
0,45 μm | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Hidrófilo | |
Luer-Slip macho | |
Filtro de jeringa Millex | |
27 mm | |
33 mm |
Sí | |
Jeringa | |
PTFE (hidrófobo) | |
100 mL | |
LCR | |
Polipropileno | |
8,6 bares (125 psi) | |
1000Pack | |
<100 ml | |
33 mm |