Learn More
Thermo Scientific™ Desionizadores de agua de plástico sin presión
Ideal para laboratorios pequeños, pero también para el suministro de autoclaves y arandelas en consultorios médicos y consultas de dentistas, estos pequeños equipos compactos proporcionan agua desmineralizada.
Marca: Thermo Scientific™ 50155441
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Ideal para laboratorios pequeños, pero también para el suministro de autoclaves y arandelas en consultorios médicos y consultas de dentistas, los desionizadores de agua de plástico sin presión Thermo Scientific™ son pequeños sistemas compactos que proporcionan agua desmineralizada.
- Diseño económico con diseño de flujo óptimo para el uso del 100 % de su capacidad
- Calidad de agua fiable y respeto por el medio ambiente, ya que las resinas tienen una larga vida útil y se pueden regenerar
- Cartucho desechable práctico
- Medidor de conductividad analógico
- Manguitos
- Soporte para pared (incluido)
- Cartucho de plástico compacto no presurizado completo con medidor de conductividad analógico y manguitos
- El montaje de pared es un accesorio adicional, 03.1404
- Los medidores de conductividad de los cartuchos son 230 V, 50/60 Hz
- La temperatura máxima es de 30 °C
- El material es polietileno
- El tamaño del conector es R ¾"
Especificaciones
DI 750 non-pressurized | |
Polytheylene | |
I 750 pressureless – replacement (Mfr. No. 01.1750) | |
Non-pressurized Plastic Water Deionizer | |
175 mm |
100 L/hr. | |
750 L | |
0.1 to 20 μS/cm | |
480 mm | |
7 kg |