Learn More
NOL6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno NOL6
Concentración 0.24 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16815004
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15706-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16805004
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15706-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The nucleolus is a dense subnuclear membraneless organelle that assembles around clusters of rRNA genes and functions in ribosome biogenesis. This gene encodes a nucleolar RNA-associated protein that is highly conserved between species. RNase treatment of permeabilized cells indicates that the nucleolar localization is RNA dependent. Further studies suggest that the protein is associated with ribosome biogenesis through an interaction with pre-rRNA primary transcripts. Alternative splicing has been observed at this locus and two splice variants encoding distinct isoforms have been identified.
Especificaciones
Especificaciones
NOL6
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8R5K4, Q9H6R4
230082, 313167, 65083
NOL6 Fusion Protein Ag8378
Primary
-20°C
NOL6
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
NOL6, NRAP, Nucleolar protein 6, UTP22
Nol6
IgG
Antigen Affinity Chromatography