Learn More
Bel-Art™ Gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave SP Scienceware™ No-Wire™
Estas gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles pueden introducirse en baños de agua y mantener la estabilidad incluso en agua en agitación. Las gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ son una alternativa estupenda a las gradillas de alambre, con menor precio y volumen que otras gradillas de plástico.
Marca:  Bel-Art™ F18747-0003
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10227263
  • 25.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada.Las gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ son una alternativa estupenda a las gradillas de alambre, con menor precio y volumen que otras gradillas de plástico.
  • Adecuados para su uso dentro y fuera del baño de agua para satisfacer las demandas de uso diario de laboratorio
  • Más pesado que el agua para que la gradilla permanezca estable cuando se sumerja, incluso cuando se agite
  • Almacénelas planas para ahorrar espacio, de fácil y rápido ensamblaje
  • Dispone de cuadrículas numeradas y con letras para la identificación de tubos
  • Las patas de enclavamiento facilitan el apilado
  • Resistente polipropileno esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F)
  • Las gradillas redondas encajan en el vaso de precipitado de 1000 ml e incluyen un mango extraíble a presión para facilitar la recuperación
  • Las gradillas rectangulares miden 24,6 × 10,4 × 6,4 cm (9,7 × 4,1 × 2,5 pulgadas) y disponen de placas finales para el etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos
Esterilizable en autoclave
Tubos (20 a 25 mm)
24
24,59 cm
10,4 cm
6,4 cm
25 mm
3 x 8
Azul
Polipropileno
Rectángulo
9,68 x 4,09 x 2,51 pulg (24,59 x 10,4 x 6,4cm)
9,68 in
4,09 in
2,51 in