Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubos de RMN, quadro clases de exactitud, con tapas en diferentes colores
Los tubos de RMN (recipientes de muestra o solución para la medición de la frecuencia de resonancia) están fabricados con la máxima precisión y sujetos a tolerancias estrechas en relación a rectitud, espesor de pared y distribución del espesor de pared.
Marca: DWK Life Sciences 231700211
2237.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
La espectroscopia por resonancia magnética nuclear (espectroscopia por RMN) es un método espectroscópico para elucidar la estructura de moléculas y compuestos. Debido a las interacciones electrónicas de los átomos individuales con su átomos más cercanos, se pueden sacar conclusiones sobre su estructuras. Además de la elucidación de la estructura, con este método también se pueden determinar la concentración y la dinámica de las moléculas. Para este método analítico se requieren tubos muy precisos con un diámetro constante, con paredes de un grosor uniforme y perfectamente rectos.
- Debe presentar tolerancias y precisiones exactas, especialmente en lo que a su forma recta, el grosor de sus paredes y la distribución de este grosor se refiere
- Se suministran con tapón
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (3.3), EVA | |
4,95 ± 0,05 mm | |
250/paq. |
Profesional y con código de rastreo | |
Espectroscopia por resonancia magnética nuclear (espectroscopia por RMN); almacenamiento y transporte de soluciones de medición; diseñado para su uso en espectrómetros por RMN de campo bajo a medio |