Learn More
NMP, N-metilpirrolidona, GC de espacio de cabeza, Thermo Scientific™NMP
Catalog Number 15552413
389.97 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Procesada a alta pureza para una determinación precisa y repetible de los niveles de trazas de disolventes residuales.
  • Cada lote ha sido procesado para asegurar líneas base libres de interferencias para la determinación libre de interferencias de disolventes residuales de clase 1, 2 y 3
  • 1 ppm máx. de disolventes de clase 1, 10 ppm máx. de disolventes de clase 2 y 50 ppm máx. de disolventes residuales de clase 3
  • 1 ppm máx. de disolventes de clase 1, 10 ppm máx. de disolventes de clase 2 y 50 ppm máx. de disolventes residuales de clase 3
  • Procesado para un bajo contenido de agua para facilitar la extracción de impurezas volátiles orgánicas, o COV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material NMP, N-Methylpyrrolidone
Absorbancia 0.100 AU Maximum (325nm), 0.030 AU Maximum (350nm), 0.010 AU Maximum (400nm)
CAS 872-50-4
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 1 L
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Fórmula molecular C5H9NO
Agua 0.05% Maximum
Sinónimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 99.133
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado GC de espacio de cabeza
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-methyl-2-pyrrolidone