missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NMDAR2A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

121.38€ - 325.38€

Especificaciones

Antígeno NMDAR2A
Concentración 0.41 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819434
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
19953-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16809434
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
19953-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

The antibody recognize the C-term of GRIN2A.

N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are a class of ionotropic glutamate-gated ion channels. These receptors have been shown to be involved in long-term potentiation, an activity-dependent increase in the efficiency of synaptic transmission thought to underlie certain kinds of memory and learning. NMDA receptor channels are heteromers composed of the key receptor subunit NMDAR1 (GRIN1) and 1 or more of the 4 NMDAR2 subunits: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C) and NMDAR2D (GRIN2D). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones

Especificaciones

NMDAR2A
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P35436, Q12879
14811, 2903
Peptide
Primary
-20°C
GRIN2A
0.41 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GluN2A, GRIN2A, hNR2A, NMDAR2A, NR2A
Grin2a
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications