Learn More
Thermo Scientific™ [Nle13, Glu14] Motilin, Human, Porcine
For cellular and molecular biology applications
125.00€ - 202.00€
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 2682.10
Tipo de producto [Nle13, Glu14] Motilin, human, porcine
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15497559
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66270.!D
0.5 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15407569
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66270.M^
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
Solid
[Nle13, Glu14] Motilin, human, porcine
Moisture sensitive
-30°C to -10°C
2682.10
RUO - research use only
Phe-Val-Pro-Ile-Phe-Thr-Tyr-Gly-Glu-Leu-Gln-Arg-Nle-Glu-Glu-Lys-Glu-Arg-Asn-Lys-Gly-Gln
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only