missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKIRAS2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | NKIRAS2 |
---|---|
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16826383
|
Proteintech
10174-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16816383
|
Proteintech
10174-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Atypical Ras-like protein that acts as a potent regulator of NF-kappa-B activity by preventing the degradation of NF-kappa-B inhibitor beta (NFKBIB) by most signals, explaining why NFKBIB is more resistant to degradation. May act by blocking phosphorylation of NFKBIB and nuclear localization of p65/RELA NF-kappa-B subunit. It is unclear whether it acts as a GTPase. Both GTP- and GDP-bound forms block phosphorylation of NFKBIB.Especificaciones
NKIRAS2 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9NYR9 | |
28511 | |
NKIRAS2 Fusion Protein Ag0221 | |
Primary | |
-20°C | |
NKIRAS2 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Kappa B Ras protein 2, kappaB Ras2, KBRAS2, NKIRAS2 | |
NKIRAS2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |