Learn More
NK-1.1 Mouse anti-Mouse, BB700, Clone: PK136, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566502
Detalles adicionales : Peso : 0.00840kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825109
  • 634.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío
14-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
NK-1.1 Monoclonal antibody specifically detects NK-1.1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
NK-1.1
PK136
BB700
Mouse
0.1 mg
Refrigerate (2 to 8°C)
Monoclonal
Flow Cytometry
0.2 mg/mL
Purified
IgG2a, κ