Learn More
NK-1.1 Mouse anti-Mouse, BB700, Clone: PK136, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
515.00€ - 1155.00€
Especificaciones
Antígeno NK-1.1
Clon PK136
Concentración 0.2 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15835109
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
566503
25 μg
515.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15825109
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
566502
0.1 mg
1155.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
NK-1.1 Monoclonal antibody specifically detects NK-1.1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
NK-1.1
0.2 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
IgG2a κ
Refrigerate (2 to 8°C)
PK136
Flow Cytometry
Brilliant Blue 700 (BB700)