missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Edmont™ Nitrotough™ N110 Series Light Duty Oil Repellent Gloves

Catalog Number p-8478000
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación

Designed specifically for use in moderately oily manufacturing and maintenance environments. Ansell Edmont™ Nitrotough™ N110 Series Light Duty Oil Repellent Gloves have high degree of flexibility and durability with optimum dexterity.

  • Mechanical protection gloves
  • Light duty oil repellent
  • Ideal alternative to light leather gloves
  • Fine and stretchable stitches for good comfort
  • Used in environments where protection combined with abrasion resistance are essential

Applications:

  • Assembly and finishing
  • Engineering applications
  • Screwing and bolting
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2006
Color Blanco y negro
Acabado exterior Palm Coated
Material Nitrilo
Tipo de producto Oil repellent gloves
Tamaño 10
Para utilizar con (aplicación) Ideal for use in general assembly, engineering applications, screwing and bolting
Estilo de puño de los guantes Knitwrist
Tipo de empaquetado 12 pairs in a bag, 12 bags in a carton
Cantidad 10/EA
Serie N110
Longitud (métrico) 230 to 260 mm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'