Learn More
Hexafluorofosfato de nitrosonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11312248
278.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16921-91-8
F6NOP
174.97
MFCD00040324
SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N
nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium
10910083
azanilidineoxidanio;hexafluorofosfato
N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16921-91-8
F6NOP
174.97
MFCD00040324
SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N
nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium
10910083
azanilidineoxidanio;hexafluorofosfato
N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Nitrosonium hexafluorophosphate is used as initiator in the polymerization reactions of 1,2-epoxides such as styrene oxide, cyclohexene oxide and 1,2-epoxybutane. Further, it is involved in the polymerization of styrene, n-butyl vinyl ether and tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nitrosonium hexafluorophosphate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NOPF6
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.96
Porcentaje de pureza 96%
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive