Learn More
Nitrometano d3, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051969
59.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
13031-32-8
CH3NO2
64.06
MFCD00044214
LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
123293
trideuterio(nitro)metano
[2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
13031-32-8
CH3NO2
64.06
MFCD00044214
LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
123293
trideuterio(nitro)metano
[2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nitromethane-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.183 g/mL
Olor Característica
Índice de refracción 1,3795
Cantidad 5 g
Punto de ebullición de 100 °C
Número UN UN1261
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.06
Porcentaje de pureza 99%