Learn More
Nitrometano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10418490
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
75-52-5
CH3NO2
61.04
MFCD00007400
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
6375
CHEBI:77701
nitrometano
C[N+]([O-])=O
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
75-52-5
CH3NO2
61.04
MFCD00007400
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
6375
CHEBI:77701
nitrometano
C[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nitromethane
Punto de fusión -29.0°C
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 102.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NO2
Índice de refracción 1.3805 to 1.3825
Cantidad 1 L
Beilstein 01,74
Fieser 01,739; 04,357; 09,323; 13,199
Índice Merck 15,6698
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dimethylformamide
Viscosidad 0.61 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.04
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.