Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Maxima BLLS
Click to view available options
Tamaño:8
Descripción
Guante de sala limpia de látex estéril que proporciona una cobertura y protección adicionales al brazo superior.Recomendado para entornos de salas limpias de clase 10/ISO 4.
- Color natural
- Específico de la mano, con forma anatómica
- Superficie texturizada para un mayor agarre
- Puño con reborde que mejora la estabilidad del brazo
- Nivel garantizado de esterilización 10-6