Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Maxima BLLS
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
Guante de sala limpia de látex estéril que proporciona una cobertura y protección adicionales al brazo superior.Recomendado para entornos de salas limpias de clase 10/ISO 4.
- Color natural
- Específico de la mano, con forma anatómica
- Superficie texturizada para un mayor agarre
- Puño con reborde que mejora la estabilidad del brazo
- Nivel garantizado de esterilización 10-6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Color | Natural |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Específico |
Material | Látex |
Palm Thickness (English) | 7 mil |