Learn More
Ansell Guantes estériles de nitrilo para sala limpia BioClean™ Emerald BENS
787.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
651.88 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
651.88 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
Los guantes sin nitrilo, acelerador y polvo para sala limpia ofrecen protección contra productos químicos y fármacos citotóxicos.Recomendados para entornos críticos de clase 10/ISO 4.
- 12 pulg. (30 cm) de longitud y específico para la mano
- Texturizados para un uso mejorado en entornos controlados
- Sin polvo ni látex; hipoalergénicos
- Guante esterilizado de nitrilo irradiado con rayos gamma
- Parte de la serie para quimioterapia BioClean-C
- Procesados para garantizar la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento ISO clase 4 y EU GMP grado A
- Guante doble
- AQL 1,5
- Nivel garantizado de esterilización: 10-6
Compliance
USP: 797, USP 800
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D6978-05 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contacto alimentario, Categoría III |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A |
AQL | 0,65 |
Color | Verde |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 5,1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,13 mm |
Material | Nitrilo |
Palm Thickness (English) | 3,9 mil |