Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Coveralls with Collar and Thumb Loop
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
2XL
3XL
4X-Large
Tamaño del tórax (métrico):
132 to 140 cm
De 100 a 108 cm
De 116 a 124 cm
De 124 a 132 cm
De 84 a 92 cm
De 92 a 100 cm
Altura (métrico):
200 to 206 cm
De 164 a 170 cm
De 170 a 176 cm
De 176 a 182 cm
De 188 a 194 cm
De 194 a 200 cm
Descripción
- Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Propiedades antiestáticas
- Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
- Cremallera frontal con solapa.
- Espalda, puños y tobillos elásticos
- Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE DRUM
- Bajo nivel de partículas
- Nivel garantizado de esterilización 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | Pequeño |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 |
Modelo | S-BDCCT |
Tamaño del tórax (imperial) | 33-36 pulg |
Tamaño del tórax (métrico) | De 84 a 92 cm |