Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Advance
467.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8,5
9
Descripción
Los guantes de látex específicos para cada mano sin polvo tienen una forma anatómica y están diseñados como guantes dobles.Recomendado para salas limpias de clase 10/ISO 4.
- Longitud de 30 cm (12 pulg) hasta el antebrazo para ofrecer protección adicional
- El látex sin polvo ofrece comodidad y flexibilidad
- Diseñado como guante doble
- Forma anatómica específica para cada mano para una comodidad máxima
- Superficie texturizada que mejora el agarre
- Puño con reborde que mejora la estabilidad del brazo
- Embalaje EasyTear™ sin partículas
- Esterilizado mediante radiación gamma, nivel garantizado de esterilización: 10-6
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015 |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Color | Natural |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Específico |
Material | Látex |
Palm Thickness (English) | 6,6 mil |