Learn More
Hach Lange™ Pruebas de cubetas de nitrito
Reactivos predosificados para ofrecer máxima seguridad. Evaluación fotométrica y fácil de usar, envasada en una caja completamente equipada. Con homologación oficial para límites de consentimiento. Respetuoso con el medio ambiente debido a una menor cantidad de productos químicos.
Marca: Hach Lange™ LCK342
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Test de cubetas para nitrito, 0,015-0,6 mg/l de NO2-N
- Para su uso con instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Certificados EN ISO 26777, DIN 38405 D10
- Valores de medición precisos y fiables
- Dosificación de reactivos cómoda y sin errores
- Método de diazotización
- Vida útil de 23 meses a partir de la fecha de producción
- Intervalo de medición: 0,015 – 0,6 mg/l de NO2-N
- Intervalo de medición (2): 0,05 - 2 mg/l de NO2
Especificaciones
25 | |
De 15 °C a 25 °C | |
Test en cubetas para nitrito |
de 0,6 a 6 mg/l de NO3-N | |
Diazotación |
Seguridad y manipulación
- Nitrit/Nitrite, DosiCapZip
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Naphthylamine sulfonic acid salt, Sulphanilic acid sodiumsalt, Sodium hydroxide