Learn More
Hach Lange™ Pruebas de cubetas de nitrito
Reactivos predosificados para ofrecer máxima seguridad. Evaluación fotométrica y fácil de usar, envasada en una caja completamente equipada. Con homologación oficial para límites de consentimiento. Respetuoso con el medio ambiente debido a una menor cantidad de productos químicos.
156.00€ - 218.00€
Especificaciones
Nº de pruebas | 25 |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 25 °C |
Método de prueba | Diazotación |
Tipo | Test en cubetas para nitrito |
Código de producto | Marca | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10267792
|
Hach Lange™
LCK341 |
De 0,015 a 0,6 mg/l de NO3-N |
218.00€
0.30 Kg |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10205084
|
Hach Lange™
LCK342 |
de 0,6 a 6 mg/l de NO3-N |
156.00€
0.30 Kg |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Nitrite cuvette test 0.015- 0.6 mg/L NO2-N
- For use with DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instruments
- EN ISO 26777, DIN 38405 D10 certifications
- Precise and reliable measurement values
- Convenient and error-free dosing of the reagents
- Diazotisation method
- Shelf life of 23 months from production date
- Measuring range: 0.015 – 0.6 mg/L NO2-N
- Measuring range (2): 0.05 - 2 mg/L NO2
Especificaciones
25 | |
De 15 °C a 25 °C | |
Diazotación | |
Test en cubetas para nitrito |