Learn More
Ácido nitrilotriacético, sal trisódica, monohidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510067
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
18662-53-8
C6H6NNa3O6·H2O
275.09
HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
trisodium nitrilotriacetate monohydrate, nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, nta sodium hydrate, nta trisodium salt dihydrate, unii-j0u92u6nu5, ccris 437, nitrilotriacetic acid trisodium salt, monohydrate, nitriloacetic acid trisodium salt monohydrate, glycine, n,n-bis carboxymethyl-, trisodium salt, monohydrate, nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate
29194
trisódico; 2-[bis(carboxilatometilo)amino]acetato; hidrato
C(C(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+].[Na+]
18662-53-8
C6H6NNa3O6·H2O
275.09
HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
trisodium nitrilotriacetate monohydrate, nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, nta sodium hydrate, nta trisodium salt dihydrate, unii-j0u92u6nu5, ccris 437, nitrilotriacetic acid trisodium salt, monohydrate, nitriloacetic acid trisodium salt monohydrate, glycine, n,n-bis carboxymethyl-, trisodium salt, monohydrate, nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate
29194
trisódico; 2-[bis(carboxilatometilo)amino]acetato; hidrato
C(C(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+].[Na+]
La sal trisódica monohidrato de ácido nitrilotriacético, número CAS 18662-53-8, se considera un compuesto no genotóxico que muestra actividad carcinogénica y se utiliza como inductor de tumorigénesis en estudios de laboratorio utilizando modelos animales.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La sal trisódica monohidrato de ácido nitrilotriacético se considera un compuesto no genotóxico con actividad carcinogénica
• Este compuesto inhibe la comunicación de uniones de comunicación entre fibroblastos pulmonares de hámster chino
Aplicaciones
• La sal trisódica monohidrato de ácido nitrilotriacético se utiliza comúnmente en experimentos de laboratorio debido a su capacidad para inducir el proceso tumorigénico
• Se ha utilizado en experimentos in vivo como inductor de tumores de vejiga y riñón en modelos animales
• Se utiliza como agente quelante, que forma compuestos de coordinación con iones metálicos (quelatos)
Referencias bibliográficas
Malcolm, A.; Mills, L. Inhibition of gap-junctional intercellular communication between Chinese hamster lung fibroblasts by di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and trisodium nitrilotriacetate monohydrate (NTA).Cell Biology and Toxicology.1989, 5, 145–153.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
Punto de fusión >320.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal N(CH2CO2Na)3·H2O
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 484g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo, cristales o trozos