Learn More
Ácido nitrilotriacético (ACS certificado), Fisher BioReagents
Catalog Number p-27342
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
139-13-9
C6H9NO6
191.14
MFCD00004287
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
8758
CHEBI:44557
ácido 2-[bis(carboximetil)amino]acético
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
139-13-9
C6H9NO6
191.14
MFCD00004287
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
8758
CHEBI:44557
ácido 2-[bis(carboximetil)amino]acético
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
El ácido nitrilotriacético es un agente quelante y secuestrador. Un potenciador de detergentes sintéticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nitrilotriacetic Acid
Punto de fusión 245°C
Color Blanco
pH 2.3
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0 %
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal N(CH2COOH)3
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 6665
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Productos con certificación de la ACS
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrilotriacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.