Learn More
Ácido nitrilotriacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-172536
28.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
139-13-9
C6H9NO6
191.14
MFCD00004287
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
8758
CHEBI:44557
ácido 2-[bis(carboximetil)amino]acético
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
139-13-9
C6H9NO6
191.14
MFCD00004287
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
8758
CHEBI:44557
ácido 2-[bis(carboximetil)amino]acético
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
El ácido nitrilotriacético, CAS # 139-13-9, es un compuesto de ácido tricarboxílico utilizado para la quelación y elución químicas en estudios de proteínas y la purificación de ciertos compuestos de tierra.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ácido nitrilotriacético (ácido 2,2',2-nitrilotriacético) es un ácido tricarboxílico utilizado para la purificación química
Aplicaciones
  • Mutágeno conocido, adecuado para experimentos de cultivo celular de daño al ADN
  • El ácido nitrilotriacético se puede utilizar para la elución de proteínas mediante el método con etiqueta His y la quelación química
  • El ácido nitrilotriacético es capaz de quelar Ca2+, Co2+, Cu2+ y Fe3+
  • Diseñado para aplicaciones sensibles como HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nitrilotriacetic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 245.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal N(CH2CO2H)3
Cantidad 5 g
Beilstein 04,369
Índice Merck 15,6665
Información de solubilidad Solubility in water: 1.28g/L (22.5°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nitrilotriacetic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.