Learn More
Ansell™ Guantes de examen desechables sin polvo Omega Pro-tech™
Resista cortes y enganches con los guantes de examen sin polvo y desechables Nitritex™ Omega Pro-Tech™. Los guantes de color morado son desechables, no estériles, sin látex, sin polvo y están disponibles en diferentes tamaños.
Marca:  Ansell™ OPT2106-XXL
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15294537
  • 261.00€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Purple
  • Beaded cuff
  • Non-sterile
  • Nitrile contains no proteins
  • Various sizes
Especificaciones
Especificaciones
PPE category III
Con textura
Con reborde/enrollado
Nitrilo
OPT
Beaded cuff
Guantes de exploración
Morado
250mm
Textured fingers
Ambidextro
Cuts and snags, wide range of chemicals
2XL
Paquete de 100
Sin polvo
Sin esterilizar
Complies with the requirements of the European Medical Gloves Standard EN 455 (Parts 1, 2 & 3), Glove Standard EN 420:2003 & EN 374 (Parts 1, 2 & 3:2003), ISO 9001:2008 & 13485:2003, 93/42/EEC Annex V and 89/686/EEC Article 11b certifications, Class I Medical Device conforming to MDD Directive 93/42/EEC and Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment conforming to PPE Directive 89/686/EEC, CE 0120
Videos