Learn More
Nitric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
Especificaciones
pH | 1 |
Punto de ebullición | de 100 °C |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Cantidad | 1 l |
Forma física | Líquido |