Learn More
Nitric Acid Solution 1M (1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1AMP
6AMP.
Especificaciones
Forma física | Líquido |
Envase | Ampolla |
Presión de vapor | 0,94 kPa a 20 °C |
Punto de fusión | de -42 °C |
Punto de ebullición | de 122 °C |
pH | 1 |
Cantidad | 6AMP. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitric acid, 20-64%
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.