Learn More
Ácido nítrico al 67-70 %, Optima™, para el análisis de elementos ultratraza, Fisher Chemical
Catalog Number p-20367
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
1 l
Envase:
Frasco de FEP
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
944
CHEBI:48107
nitric acid
O[N+]([O-])=O
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
944
CHEBI:48107
nitric acid
O[N+]([O-])=O
Ácido nítrico, HNO3, número de CAS-7697-37-2, acide nitrique, ácido nítrico, ácido azótico, rfna, agua fuerte, hidróxido de nitrilo, salpetersaeure, gases nitrosos, nital, nitrato de hidrógeno, 500 ml
  • Ideal para análisis mediante ICP-MS y ICP-MS de alta resolución.
  • Evaluado para 65 metales en concentraciones de ppt de bajo nivel.
  • Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia Clase 1000.
  • Envasado en frascos de fluoropolímero de FEP fabricados y limpiados especialmente para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metales de los frascos de vidrio.
  • Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación: disponible en COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nitric Acid
pH 1
Color De incoloro a amarillo
Punto de fusión -41 °C
Punto de ebullición 120,5 °C
Densidad 1,40 g/cm3
Envase Frasco de FEP
Presión de vapor 0,94 kPa (20 °C)
Certificado de análisis Con cada frasco se incluye un certificado de análisis.
Cantidad 250mL
Forma física Líquido
Número UN 2031
Índice Merck 15, 6663
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Grado OPTIMA™
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid