Learn More
Ácido nítrico, 67-69 %, Trace Metal™, para análisis de trazas metálicas, Fisher Chemical™
HNO3, número CAS-7697-37-2, ácido nítrico, ácido nítrico, agua fuerte, ácido azótico, salpetersaeure, nitrato de hidrógeno, hidróxido de nitrilo, rfna, nital, gases nitrosos, 1 l, CHEBI:48107, amarillo incoloro, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, ácido nítrico, -41 grados C, 11349, 63,012, líquido, 944
Marca: Fisher Chemical A509-P1
338.43 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7697-37-2 Peso : 1.40000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
HNO3, número CAS-7697-37-2, ácido nítrico, ácido nítrico, agua fuerte, ácido azótico, salpetersaeure, nitrato de hidrógeno, hidróxido de nitrilo, rfna, nital, gases nitrosos, 1 l, CHEBI:48107, amarillo incoloro, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, ácido nítrico, -41 grados C, 11349, 63,012, líquido, 944
Frasco de polietilenoEspecificaciones
1 | |
-41 °C | |
0.94 kPa (20 °C) | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
ácido nítrico | |
944 | |
63.02 g/mol |
De incoloro a amarillo | |
7697-37-2 | |
1 l | |
Líquido | |
nitrato de hidrógeno, agua fuerte, ácido azótico, ácido nítrico, gases nitrosos, hidróxido de nitrilo, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 |
Seguridad y manipulación
- Nitric acid 67-69%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido comburente Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid