Learn More
Ácido nítrico 65 % d=1,40, certificado AR, para análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073339
50.08 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
nitrato de hidrógeno, agua fuerte, ácido azótico, ácido nítrico, gases nitrosos, hidróxido de nitrilo, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
944
CHEBI:48107
ácido nítrico
O[N+]([O-])=O
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
nitrato de hidrógeno, agua fuerte, ácido azótico, ácido nítrico, gases nitrosos, hidróxido de nitrilo, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
944
CHEBI:48107
ácido nítrico
O[N+]([O-])=O
HNO3, número de CAS-7697-37-2, ácido azótico, nitrato de hidrógeno, agua fuerte, ácido nítrico, acide nitrique, nital, gases nitrosos, salpetersaeure, hidróxido de nitrilo, rfna, 2,5 l, CHEBI:48107, amarillo, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, ácido nítrico, -41 °C, 11349, 63,012, frasco de plástico de HDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nitric Acid
pH 1
Color Amarillo
Punto de fusión -41 °C
Envase Frasco de plástico de HDPE
Presión de vapor 0.94 kPa (20 °C)
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.02 g/mol